Få mere at vide
Thermo Scientific™ Oxoid™ V-faktorskiver
Artikelnummer. 11913842
Skift visning
Mængde:
50 diske/patron
Pakningsstørrelse:
Pakke med 50
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11913842 50 diske/patron Pakke med 50
1 options
Artikelnummer. 11913842 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. DD0004T
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    230.00 DKK
    195.28 DKK / Pakke med 50
    Spare 34.72 DKK
    15% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 22-10-2026
Thermo Scientific™ Oxoid V Factor Disc bruges til identifikation af Haemophilus spp.
Thermo Scientific™ Oxoid V Factor Disc bruges til identifikation af Haemophilus spp.
Advarsler vedrørende bestilling:
50 diske/patron
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring -10 °C til -20 °C
Oversigt V-faktorskiver
Detekterbare analytter Haemophilus arter
Type X Factor Disc
Emballagetype 1 vogn./Pk.
Mængde 50 diske/patron