Få mere at vide
Thermo Scientific™ Thioglycolat medium USP (Dehydreret)
Beskrivelse
Dyrk aerobe og anaerobe organismer ved udførelse af sterilitetstests med Thermo Scientific™ Oxoid™ Thioglycolat medium USP (Dehydreret). Mediet er fremstillet i overensstemmelse med formlen specificeret i US Pharmacopoeia 1 til udførelse af sterilitetstests og er i overensstemmelse med formuleringer beskrevet i den britiske og europæiske farmakopé 2,3,4 .
Thioglycollate Medium er velegnet til dyrkning af både aerobe og anaerobe organismer. Natriumthioglycolat virker som et reduktionsmiddel og neutraliserer de toksiske virkninger af kviksølvforbindelser, der anvendes som konserveringsmidler i opløsninger til injektion mv.
- Velpufret medium sikrer, at syre eller basisk podestof producerer ubetydelig ændring i mediets reaktion
- Velegnet til dyrkning af både aerobe og anaerobe organismer.
Ikke alle produkter er tilgængelige til salg i alle områder. Spørg venligst.
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | Thioglycolat medium, USP |
| Form | Pulver |
| Medietype | Thioglycollate Medium |
| Produkttype | Dehydrerede kulturmedier |
| Mængde | 500 g |
| Udbytte | Til 16,9L medium |
Kun til laboratoriebrug