Få mere at vide
Thermo Scientific™ Thioglycolat medium USP (Dehydreret)
Beskrivelse
Dyrk aerobe og anaerobe organismer ved udførelse af sterilitetstests med Thermo Scientific™ Oxoid™ Thioglycolat medium USP (Dehydreret). Mediet er fremstillet i overensstemmelse med formlen specificeret i US Pharmacopoeia 1 til udførelse af sterilitetstests og er i overensstemmelse med formuleringer beskrevet i den britiske og europæiske farmakopé 2,3,4 .
Thioglycollate Medium er velegnet til dyrkning af både aerobe og anaerobe organismer. Natriumthioglycolat virker som et reduktionsmiddel og neutraliserer de toksiske virkninger af kviksølvforbindelser, der anvendes som konserveringsmidler i opløsninger til injektion mv.
- Velegnet til dyrkning af både aerobe og anaerobe organismer
- Godt bufret medium: sure eller alkaliske reaktioner frembringer en ubetydelig ændring i mediets reaktion.
- Natriumthioglycolatindholdet i mediet neutraliserer den bakteriostatiske virkning af kviksølvforbindelser, der anvendes som konserveringsmidler i opløsning til injektion.
Hvis opløsningen, der testes, indeholder et bakteriostatisk stof, er det nødvendigt, for at undgå et falsk negativt resultat, at fastslå produktets bakteriostatiske aktivitet ved hjælp af metoden beskrevet i US Pharmacopoeia 1 . Thioglycolat medium USP anbefales også til dyrkning af Clostridium -arter. Sealey 5 fandt, at af de testede medier, Thioglycollate Medium USP gav de bedste resultater for dyrkning og vedligeholdelse af Desulfotomaculum nigriificans .
Mikrobiologisk kvalitetskontrol udføres iht USP , BP, EP og ISO 11133:20146.
Ikke alle produkter er tilgængelige til salg i alle områder. Spørg venligst.
Remel™ og Oxoid™ produkter er nu en del af Thermo Scientific mærke
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | Thioglycolat medium, USP |
| Form | Pulver |
| Produkttype | Dehydrerede kulturmedier |
| Mængde | 5 kg |
| Udbytte | Til 169.0L medium |
Kun til laboratoriebrug