Få mere at vide
Thermo Scientific™ Urea bouillonbase (dehydreret)
Artikelnummer. 10311163
Skift visning
Mængde:
500 g
Pakningsstørrelse:
500g
Artikelnummer. Mængde unitSize
10311163 500 g 500g
1 options
Artikelnummer. 10311163 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. CM0071B
Differentier urease-producerende Enterobacteriaceae fra medlemmer af Salmonella- og Shigella -grupperne med dette medium.
Differentiere urease-producerende Enterobacteriaceae fra medlemmer af Salmonella- og Shigella- grupperne under rutineundersøgelsen af rektale podninger og fæces med Thermo Scientific™ Oxoid™ Urea Bouillon Base (Dehydreret). Dette er en flydende modifikation af Christensen medium 1 introduceret af Maslen.
Denne modifikation tillader podning med Pasteur-pipette, og det er lettere at opdage forurening under opbevaring. Maslen hævdede også, at det er lettere at opdage positive resultater.
Maslen bemærkede, at i den rutinemæssige undersøgelse af fæces for Salmonella- og Shigella- organismer, blev mange isolerede ikke-lactose-fermenterende kolonier senere fundet at tilhøre de urease-positive Proteae. Han udviklede dette medium som et middel, hvorved sidstnævnte organismer hurtigt kunne opdages og elimineres - og dermed spare en betydelig mængde tid og medier. Maslen hævdede, at fordelene ved det flydende medium var:
1. En Pasteur-pipette kan bruges til at inokulere andre diagnostiske medier.
2. Hurtig vækst fulgte, og det var muligt at se en tydelig positiv reaktion inden for to til fem timer ved 35 °C.
3. Det var nemmere at opdage enhver forurening under opbevaring.
Ikke alle produkter er tilgængelige til salg i alle områder. Spørg venligst.
Remel™ og Oxoid™ produkter er nu en del af Thermo Scientific mærke.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance Industriel reference: AOAC , FDA.
Oversigt Urea Bouillon Base (Christensen Bouillon Base)
Form Pulver
Produkttype Dehydrerede kulturmedier
Mængde 500 g
Udbytte Til 55,6L medium