Få mere at vide
Thermo Scientific™ Oxoid™ Urea 40% opløsning
Artikelnummer. 11934052
Skift visning
Mængde:
10 x 5 mL
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Artikelnummer. Mængde unitSize
11934052 10 x 5 mL Pakke med 10
1 options
Artikelnummer. 11934052 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. SR0020K
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Oxoid Urea 40 % opløsning En opløsning bruges til tilsætning til dyrkningsmedier.
Oxoid Urea 40% opløsning anvendes til tilsætning til dyrkningsmedier.
  • Til 100 ml medium
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Urea 40% opløsning
Form Væske
Produkttype Mikrobiologiske medier
Mængde 10 x 5 mL
Udbytte Hvert hætteglas til 100mL medium