Få mere at vide
Thermo Scientific™ Oxoid™ Trypton
Artikelnummer. 10158962
Skift visning
Mængde:
500 g
5 kg
25 kg
Pakningsstørrelse:
2.5kg
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10158962 500 g -
10301783 5 kg 5kg
15852387 25 kg 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10158962 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. LP0042B
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1622.57 DKK
    1416.21 DKK / 500g
    Spare 206.36 DKK
    12% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Thermo Scientific™ Oxoid Tryptone er et højtydende pancreas-digest af kasein.
Thermo Scientific™ Oxoid Tryptone er en pancreas-digest af kasein til brug, hvor høj ydeevne og ensartethed i sammensætningen er af allerstørste betydning.
Thermo Scientific™ Oxoid Tryptone er en pancreas-digest af kasein til brug, hvor høj ydeevne og ensartethed i sammensætningen er af allerstørste betydning.
Med over 100 års erfaring inden for produktion af kulturmedier, fra råmaterialer til slutprodukt, tilbyder vi ekspertise, kvalitetssikring og skala for at sikre succesfuld produktion af mikrobielle vacciner.
Vores Thermo Scientific Oxoid peptoner fås både som animalske og dyre-oprindelsesfrie versioner og tilbyder et udvalg af AN/TN-forhold, der passer til de specifikke behov i din proces.
Understøtter kvalitetsmediedesign:
  • Balanceret næringsstofsammensætning
  • Batch-for-batch konsistens, fås i størrelser fra 500 g op til 25 kg og i enkeltportionsstørrelser op til 2,5 T
  • Meget opløseligt
  • BSE og mycoplasma fri
Egnethed til flere metoder:
  • Batchkultur
  • Fodret batch-kultur
  • Kontinuerlig kultur
  • Cellekultur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Dehydreret pulver, opbevaring af omgivende og tørt
Form Dehydreret pulver
Produkttype Peptone
Til brug med (applikation) Kulturmedier eller fermenteringsprocesser
Mængde 500 g
Protein Source Kasein
Til forskningsbrug eller videreproduktion. Ikke til diagnostisk brug eller direkte brug på mennesker eller dyr.