Få mere at vide
Thermo Scientific™ Trypton Glucose Extract Agar (Dehydreret)
Artikelnummer. 10700544
Skift visning
Mængde:
500 g
Pakningsstørrelse:
500g
Artikelnummer. Mængde unitSize
10700544 500 g 500g
1 options
Artikelnummer. 10700544 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. CM0127B
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Opregn bakterier i vand og mejeriprodukter og påvis termofile organismer med dette medium.
Optæl bakterier i vand og mælkeprodukter og påvis termofile organismer med Thermo Scientific™ Oxoid™ Trypton Glucose Extract Agar (Dehydreret). Mediet anbefales til pladetal af vand og mejeriprodukter 1,2 . Det kan også bruges til påvisning af termofile bakterier i mejeriprodukter.
Brug Trypton Glucose Extract Agar til optælling af vand og mejeriprodukter og til påvisning af termofile organismer.
Standard Methods Committee fra American Public Health Association anbefalede, at steril mælk kun skulle tilsættes dette medium, når fortyndingen af den originale prøve var større end 1 ud af 10. Tilsætningen af 10mL af en steril 10% opløsning af skummetmælkspulver LP0031 pr. liter er velegnet til dette formål.
Ikke alle produkter er tilgængelige til salg i alle områder. Spørg venligst.
Remel™ og Oxoid™ produkter er nu en del af Thermo Scientific mærke.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance Industriel reference: AOAC .
Oversigt Trypton Glucose Ekstrakt Agar
Form Pulver
Produkttype Agar
Mængde 500 g
Udbytte Til 20,8L medium
Kun til laboratoriebrug