Få mere at vide
Thermo Scientific™ Trichomonas Medium (Dehydreret)
Artikelnummer. 10710544
Mængde:
500 g
Pakningsstørrelse:
500g
Artikelnummer. 10710544
Brand: Thermo Scientific™ CM0161B
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Dyrk Trichomonas vaginalis fra urethrale og vaginale podninger og urinprøver med dette medium.
Dyrk Trichomonas vaginalis fra urethrale og vaginale podninger og urinprøver med Thermo Scientific™ Oxoid™ Trichomonas medium.
Et medie baseret på Feinbergs& Whittington 1 til påvisning af Trichomonas vaginalis og Candida spp. Forfatterne fandt efter en række undersøgelser på 1.704 urinprøver, at Trichomonas vaginalis ikke ville være blevet påvist i 23,5 % af prøverne, hvis de ikke var blevet dyrket. Ud af 747 vaginale prøver ville 63 %, som var positive, desuden være blevet afvist som negative uden brug af mediet.
Trichomonas vaginalis er en anerob, flagelleret parasit og årsagen til trichomoniasis. Trichomoniasis er en seksuelt overført infektion i urogenitalkanalen og er en almindelig årsag til vaginitis hos kvinder, mens mænd med denne infektion kan vise symptomer på urethritis.
Dyrkning af T. vaginalis er den mest følsomme metode til diagnosticering af denne seksuelt overførte organisme. Brug Trichomonas Medium til dyrkning af T. vaginalis fra kliniske prøver.
Stenton 2 bemærkede, at succesen med en tidligere version af Trichomonas Medium i høj grad var afhængig af valget og procentdelen af inkorporeret lever, og han valgte Oxoid Leverinfusion. Trichomonas Medium er blevet lidt modificeret ved inkorporering af 0,1% w/v agar, hvilket fører til reduceret iltspænding og følgelig mere produktiv vækst af trichomonader. God vækst af både Trichomonas og Candida kan opnås i blandet kultur - væksten af Candida spp. forstyrrer sjældent Trichomonas .
Ikke alle produkter er tilgængelige til salg i alle områder. Spørg venligst.
Remel™ og Oxoid™ produkter er nu en del af Thermo Scientific mærke.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Trichomonas medium
Form Pulver
Produkttype Dehydrerede kulturmedier
Mængde 500 g
Udbytte Til 13,3L medium
Kun til laboratoriebrug