Få mere at vide
Thermo Scientific™ Oxoid™ Temocillin antimikrobielle følsomhedsdiske
Artikelnummer. 15681344
Skift visning
Koncentration:
30 μg
Pakningsstørrelse:
Pakke med 5
Artikelnummer. Koncentration Pakningsstørrelse
15681344 30 μg Pakke med 5
1 options
Artikelnummer. 15681344 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. CT1952B
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    258.00 DKK
    144.84 DKK / Pakke med 5
    Spare 113.16 DKK
    43% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Bestem mikroorganismers modtagelighed ved hjælp af manuelle AST-metoder og et komplet udvalg af højkvalitets, letanvendelige antimikrobielle modtagelighedstestdiske.
Bestem manuelt mikroorganismers følsomhed for antibiotika ved hjælp af antimikrobielle følsomhedstestmetoder (AST) i forbindelse med pålidelige, brugervenlige Thermo Scientific™ Oxoid™ Temocillin antimikrobielle følsomhedsdiske.
Brugervenlighed leveres af brudsikre fjederbelastede patroner, letlæselige etiketter og indikatorer for slutningen af patronen.
Diskdiffusion kategoriserer ikke kun resistente, mellemliggende og følsomme organismer gennem kvantitative resultater, men giver også en visuel indikation af følgende:
  • Inokulum niveau
  • Tilstedeværelse af forurening
  • Resistente mutanter
  • Beta-lactamase aktivitet
  • Antagonisme og synergi mellem antibiotika
Hver patron er individuelt forseglet med et tørremiddel for at opretholde et fugtniveau på< 2 %, hvilket sikrer langsigtet stabilitet.
Ikke alle produkter er tilgængelige til salg i alle områder. Spørg venligst.
Remel™ og Oxoid™ produkter er nu en del af Thermo Scientific mærke, der kombinerer kraftfulde manuelle, semi-automatiserede og fuldautomatiske testprodukter og en omfattende linje af medier og diagnostiske produkter for at tilbyde en komplet, end-to-end-løsning til hurtigt at levere de produkter, du har brug for, og de kvalitetsresultater, dit laboratorium afhænger af.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Antimikrobielle midler Temocillin
Certificeringer/compliance Overholder internt fastsatte retningslinjer til CLSI metodologi.
Koncentration 30 μg
Oversigt Oxoid Temocillin antimikrobielle følsomhedsdiske
Antibiotikum kode TEM
Produkttype Antimikrobielle følsomhedsskiver
Test Type Antimikrobiel modtagelighed
nr. pr. pakke 5 Patroner/Pk.
Emballagetype 50 diske/patron
Mængde 50 diske/patron
Til in vitro-diagnostisk brug.