Få mere at vide
Thermo Scientific™ Oxoid™ Sulfonamidskive
Beskrivelse
Thermo Scientific™ Oxoid Sulfonamidskive bruges til identifikation af Gardnerella vaginalis .
- 100 μg
- 50 diske/patron
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | 2 °C til 8 °C |
| Oversigt | Sulfonamid disk |
| Detekterbare analytter | G. vaginalis |
| Format | Disk, Patron |
| Type | Sulfonamid disk |
| Emballagetype | 1 vogn./Pk. |
| Mængde | 50 diske/patron |