Få mere at vide
Thermo Scientific™ Oxoid™ Streptococcus supplement
Mængde:
10/Pk.
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Descripción
Oxoid Streptococcus Supplement bruges til isolering af streptokokker .
- Tilføj til Columbia Blood Agar Base, delnr. CM0331B
- Hvert hætteglas supplerer 500 ml medium
Especificaciones
Especificaciones
| Oversigt | Streptococcus supplement |
| Form | Frysetørret |
| Produkttype | Mikrobiologiske medier |
| Mængde | 10/Pk. |
| Udbytte | Hvert hætteglas til 500mL medium |
| Arter | Streptococcus arter |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Streptococcus Selective Supplement
- Advarsel
- Akut toksicitet Kategori 4
- H302-Farlig ved indtagelse.
- P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
- P330-Skyl munden.
- MIXTURE LIST-Indeholder: Colistin, sulfate (salt), Oxolinic acid
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction