Få mere at vide
Thermo Scientific™ Oxoid™ Streptokokgruppering engangsreaktionskort
Artikelnummer. 10075762
Skift visning
Mængde:
50 kort
Pakningsstørrelse:
Pakke med 50
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10075762 50 kort Pakke med 50
1 options
Artikelnummer. 10075762 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. DR0500G
 Begrænset vare
På lager
Oxoid Streptokokgruppering engangsreaktionskort bruges sammen med streptokokgrupperingsreagenser.
En latexagglutinationstest til identifikation af streptokokgruppe A, B, C, D, F og G.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Frysetørret 2° til 25 °C og rekonstitueret ved 2° til 8 °C
Oversigt Streptokokgruppering engangsreaktionskort
Type Reaktionskort til Streptococcus test
Organisme gruppe Gruppe A, B, C, D, F og G
Mængde 50 kort