Få mere at vide
Thermo Scientific™ Staphylococcus Medium nr. 110 (Dehydreret)
Artikelnummer. 10311003
Mængde:
500 g
Pakningsstørrelse:
500g
Artikelnummer. 10311003
Brand: Thermo Scientific™ CM0145B
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Selektivt isoler og differentier patogene stafylokokker baseret på salttolerance, pigmentering og mannitolfermentering med dette medium.
Selektivt isolere og differentiere patogene stafylokokker baseret på salttolerance, pigmentering, mannitolfermentering og gelatinevæske med Thermo Scientific™ Oxoid™ Staphylococcus Medium No.110 (Dehydreret). Patogene stafylokokker (koagulase-positive) vokser på højsalt mannitol-mediet for at danne orange kolonier, som giver positive reaktioner for syreproduktion og gelatine fortætning.
Brug Staphylococcus Medium No.110 til selektiv isolering og differentiering af patogene stafylokokker (Chapman 1,2 ) baseret på salttolerance, pigmentering, mannitolfermentering og gelatinevæske.
Staphylococcus Medium No.110 er formuleret i overensstemmelse med APHA 3 og AOAC4 specifikationer og kan bruges sammen med æggeblommeemulsion (5% v/v SR0047) til at studere æggeblommers reaktioner.
Sten 5 antydede, at gelatinaseaktiviteten i mediet var indikativ for madforgiftningsstammer, men Chapman et al.6 rapporterede, at typiske madforgiftende stafylokokker også skulle producere et orange pigment, være hæmolytisk, være koagulase-positive og fermentere mannitol. Chapman 7 viste, at inkubation ved °30 C gav dybere pigmentering og ingen interferens med Stone-reaktionen eller med syreproduktion fra mannitol - begge sidstnævnte var omtrent lige så intense som ved 35 °C.
Ikke alle produkter er tilgængelige til salg i alle områder. Spørg venligst.
Remel™ og Oxoid™ produkter er nu en del af Thermo Scientific mærke
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Staphylococcus Medium #110
Form Pulver
Produkttype Dehydrerede kulturmedier
Mængde 500 g
Udbytte Til 3,3L medium
Kun til laboratoriebrug