Få mere at vide
Thermo Scientific™ Oxoid™ SS Agar Modificeret
Selektivt isolere, differentiere Shigella- og Salmonella -arter fra patologiske prøver og mistænkte fødevarer med dette medium.
Brand:  Thermo Scientific™ CM0533B
938.27 DKK valid until 2025-12-31
Use promo code "25339" to get your promotional price.
Produktkode 10528643
  • 967.00 DKK / 500g
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Beskrivelse
Beskrivelse
Selektivt isolere, differentiere Shigella- og Salmonella -arter fra patologiske prøver og mistænkte fødevarer med Thermo Scientific™ Oxoid™ SS Agar Modificeret (Dehydreret). SS Agar Modified er designet til at overvinde de vanskeligheder, som SS-agar står over for. Den forbedrede formulering inkluderer en ændring af galdesaltblandingen, pepton og pH-værdi, hvilket forbedrer dens ydeevne i væksten af shigellae og forbedret kolonistørrelse for salmonellaer med forbedret sortfarvning i midten.
Salmonella og Shigella er hovedårsager til bakteriel tarmsygdom med overførsel via fækal-oral vej, person-til-person kontakt eller ved indtagelse af forurenet mad eller vand. SS Agar Modified er ideel til screening af prøver, der indeholder blandet flora og mistænkes for at rumme enteriske patogener, f.eks. medicinske prøver eller fødevarer.
  • Let at læse: shigellae danner gennemsigtige kolonier, mens salmonellae danner gennemsigtige kolonier med sorte centre
  • Selektiv: selektive hæmmende komponenter brilliant grønt, galdesalte, thiosulfat og citrat hæmmer Gram-positive organismer og ikke-mål coliforme bakterier.
Selvom det er meget udbredt, er SS-agar blevet kritiseret på grund af overdreven hæmning af Shigella -arter.
Undersøgelser har vist, at modifikation af formuleringen ved ændringer af galdesaltblandingen, pepton og pH-værdi betydeligt forbedrer dens ydeevne i væksten af shigellae uden for meget øget vækst af kommensale organismer.
Salmonellakolonier er også større med forbedret sortfarvning i midten. Ændringen i formuleringen har reduceret antallet af g/L fra 63g til 57g.
Ikke alle produkter er tilgængelige til salg i alle områder. Spørg venligst.
Remel™ og Oxoid™ produkter er nu en del af Thermo Scientific mærke.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Tekniske data
SS Agar Modificeret
Agar
Til 8,8L medium
Pulver
500 g
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Certifikater
Kampagner
Kampagner
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Thermo Scientific™ Oxoid™ SS Agar Modificeret > 500g