Få mere at vide
Thermo Scientific™ Oxoid™ SPS disk
Artikelnummer. 10127462
Skift visning
Mængde:
50 diske/patron
Pakningsstørrelse:
Pakke med 50
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10127462 50 diske/patron Pakke med 50
1 options
Artikelnummer. 10127462 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. DD0016T
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    193.00 DKK
    170.78 DKK / Pakke med 50
    Spare 22.22 DKK
    11% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Thermo Scientific™ Oxoid SPS Disc bruges til formodet identifikation af Peptostreptokokcus anaerobius .
Thermo Scientific™ Oxoid SPS Disc bruges til formodet identifikation af Peptostreptokokcus anaerobius .
Modtagelighedsdiskformat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt SPS disk
Detekterbare analytter P. anaerobius
Format Modtagelighedsdisk
Type SPS disk
Mængde 50 diske/patron