Få mere at vide
Thermo Scientific™ Oxoid™ Skummetmælkspulver
Artikelnummer. 16694685
Skift visning
Mængde:
500 g
Pakningsstørrelse:
500g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
16694685 500 g 500g
1 options
Artikelnummer. 16694685 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. LP0033B
 Begrænset vare
På lager
Oxoid Skummetmælkspulver er et termofiltfrit, spraytørret pulver til brug i bakteriologiske kulturmedier.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance Industriel reference: NMKL.
Oversigt Skummetmælkspulver
Form Pulver
Produkttype Mælk
Mængde 500 g