Få mere at vide
Thermo Scientific™ Simmons Citrat Agar (Dehydreret)
Beskrivelse
Differentiere medlemmer af familien Enterobacteriaceae baseret på udnyttelsen af citrat med Thermo Scientific™ Oxoid™ Simmons Citrat Agar (Dehydreret). Mediet er en størknet form af Koser-citratmedium, som led af den ulempe, at der opstod falsk vækst, når der blev anvendt store podestoffer. Simmons 1 modificerede Kosers formulering ved at tilføje agar og bromthymolblåt 2 . Det overholder anbefalingerne, hvis APHA 3 .
Simmons Citrate Agar bruges visne som skråninger i reagensglas eller som tallerkenmedium i petriskåle. Positiv vækst (dvs. citratudnyttelse) frembringer en alkalisk reaktion og ændrer farven på mediet fra grøn til lyseblå, mens i en negativ test (dvs. ingen citratudnyttelse) forbliver mediets farve uændret.
Escherichia coli inklusive serotyper fra epidemisk infantil enteritis, såvel som Shigella, Yersinia og Edwardsiella arter vokser ikke på mediet. Serratia og størstedelen af Enterobacter-, Citrobacter-, Klebsiella-, Proteus- og Providencia -arterne, undtagen Morganella morganii og Klebsiella rhinoscleromatis, bruger citrat og producerer den karakteristiske blå farve 4 .
Simmons Citrat Agar kan bruges til at differentiere citratpositive Salmonella enteritidis og medlemmer af Salmonella subgenus II, III og IV fra de citratnegative Salmonella typhi, Salmonella paratyphi A, Salmonella pullorum og Salmonella gallinarum.
Ikke alle produkter er tilgængelige til salg i alle områder. Spørg venligst.
Remel™ og Oxoid™ produkter er nu en del af Thermo Scientific mærke.
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | Industriel reference: AOAC , FDA, USDA. |
| Oversigt | Simmons Citrat Agar |
| Form | Pulver |
| Produkttype | Agar |
| Mængde | 500 g |
| Udbytte | Til 21,7L medium |
Kun til laboratoriebrug