Få mere at vide
Thermo Scientific™ Fåreblodagarbase (dehydreret)
Artikelnummer. 10760554
Mængde:
500 g
Pakningsstørrelse:
500g
Artikelnummer. 10760554
Brand: Thermo Scientific™ CM0854B
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Dyrk og isoler kræsne mikroorganismer gennem forbedrede hæmolytiske reaktioner med dette medium, når det bruges med fåreblod.
Dyrk og isoler kræsne mikroorganismer fra kliniske prøver gennem forbedrede hæmolytiske reaktioner med fåreblod med Thermo Fisher™ Oxoid™ Fåreblodagarbase (dehydreret), når det bruges sammen med fåreblod. Sheep Blood Agar Base blev udviklet til at imødekomme efterspørgslen efter en særlig næringsrig blodagarbase, som ville tillade maksimal genopretning af organismer uden at forstyrre deres hæmolytiske reaktioner, når de bruges sammen med fåreblod.
Sheep Blood Agar Base er baseret på formuleringen af Blood Agar Base No.2 CM0271. Blodagarbase nr. 2, når den blev suppleret med fåreblod, viste sig lejlighedsvis at resultere i en blandet hæmolytisk reaktion (alfa- og betahæmolyse) for nogle gruppe A-streptokokker ( Streptococcus pyogenes ). Disse blandede hæmolytiske reaktioner skyldtes spormængder af fermenterbare kulhydrater i gærekstrakt og fysiologiske forskelle mellem fåreblod sammenlignet med hesteblod. 1
Efter at have identificeret årsagerne til de blandede hæmolytiske reaktioner, er fåreblodagarbasen formuleret til at være kompatibel med fåreblod. Sammenligninger med andre blodagarbaser suppleret med fåreblod har vist, at med fåreblodagarbase er væksten af mange bakterier - især de kræsne streptokokker - væsentligt forbedret, og den forventede betahæmolytiske reaktion opnås med Streptococcus pyogenes .
Ikke alle produkter er tilgængelige til salg i alle områder. Spørg venligst.
Remel™ og Oxoid™ produkter er nu en del af Thermo Scientific mærke.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Oversigt Fåreblodagarbase
Form Pulver
Produkttype Agar
Mængde 500 g
Udbytte Til 12,5L medium