Få mere at vide
Thermo Scientific™ Oxoid™ Følsommeste agar
Mængde:
500 g
Pakningsstørrelse:
500g
Beskrivelse
Oxoid Sensitest Agar bruges til antimikrobiel modtagelighedstest.
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | Følsommeste agar |
| Form | Pulver |
| Produkttype | Agar |
| Mængde | 500 g |
| Udbytte | Til 15,6L medium |
Kun til laboratoriebrug