Få mere at vide
Thermo Scientific™ Schaedler Anaerob Bouillon (Dehydreret)
Artikelnummer. 10679744
Skift visning
Mængde:
500 g
Pakningsstørrelse:
500g
Artikelnummer. Mængde unitSize
10679744 500 g 500g
1 options
Artikelnummer. 10679744 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. CM0497B
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1890.67 DKK
    1509.05 DKK / 500g
    Spare 381.62 DKK
    20% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Dyrk og isoler aerobe og anaerobe organismer i tarmkanalen og/eller udfør MIC-undersøgelser med dette thioglycolatfri medium.
Dyrk og isoler aerobe og anaerobe organismer i tarmkanalen og/eller udfør undersøgelser af minimumshæmmende koncentrationer (MIC) af disse organismer vha. Thermo Scientific™ Oxoid™ Schaedler Anaerob Bouillon (Dehydreret).
Schandler Anaerobe Bouillon er fri for thioglycollate og bruges til at skabe selektive forhold, hvorunder sarte og mere ernæringskrævende mikroorganismer i tarmkanalen udvikler sig, på trods af tilstedeværelsen af antagonistiske organismer. Normalt ville sådanne kræsne mikroorganismer blive oversvømmet af væksten af enterokokker, coliforme, baciller og andre gramnegative baciller.
  • Selektiv mod non-target gramnegative bakterier, især Escherichia coli
  • Kan også bruges til at bestemme MIC-niveauer af anaerobe organismer.
Ikke alle produkter er tilgængelige til salg i alle områder. Spørg venligst.
Remel™ og Oxoid™ produkter er nu en del af Thermo Scientific mærke.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Schaedler Anaerob Bouillon
Form Pulver
Produkttype Dehydrerede kulturmedier
Mængde 500 g
Udbytte Til 18,9L medium