Få mere at vide
Thermo Scientific™ Oxoid™ Salmonella selektivt tilskud
Descripción
Oxoid Salmonella Selektivt Supplement bruges til den formodede identifikation af Salmonella -arter fra kliniske prøver og fødevareprøver.
- Tilføj til Chromogenic Salmonella Agar Base, Part No. CM1007B eller Brilliance™ Salmonella-agarbase, delnr. CM1092B
- Hvert hætteglas supplerer 500 ml medium
Especificaciones
Especificaciones
| Oversigt | Salmonella selektivt tilskud |
| Form | Frysetørret |
| Produkttype | Selektivt tillæg |
| Mængde | 10/Pk. |
| Udbytte | Hvert hætteglas til 500mL medium |
| Arter | Salmonella arter |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- SALMONELLA Selective Supplement
- Fare
- Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
- Hudsensibilisering Kategori 1
- H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
- H334-Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding.
- P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P284-[I tilfælde af utilstrækkelig ventilation], anvend åndedrætsværn.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P333+P313-Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp.
- P342+P311-Ved luftvejssymptomer: Ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
- MIXTURE LIST-Contain: cefsulodin, novobiocin
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?