Få mere at vide
Thermo Scientific™ Sabouraud maltoseagar (dehydreret)
Artikelnummer. 10453613
Mængde:
500 g
Pakningsstørrelse:
500g
Artikelnummer. 10453613
Brand: Thermo Scientific™ CM0541B
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Identificer dermatofytter og andre svampe og gær med dette sure medium.
Identificer dermatofytter og andre svampe og gær med det sure Thermo Scientific™ Oxoid™ Sabouraud Maltose Agar (Dehydreret). Den lave pH understøtter væksten af svampe, mens den hæmmer bakterievækst i blandede prøver. Svampe bevarer deres typiske kulturelle udseende og kan derfor let identificeres i henhold til standard makroskopiske karakterer.
Dette medium adskiller sig kun fra Sabouraud Dextrose Agar (CM0041) i det inkorporerede kulhydrat. Sabouraud maltoseagar kan anvendes, med eller uden antibiotika, hvor et maltosemedium foretrækkes.
Dyrk og differentier svampe med Sabouraud Maltose Agar, en modifikation af Sabouraud agar (Carlier 1 ). Mediet bruges ofte sammen med antibiotika til isolering af patogene svampe fra materiale indeholdende et stort antal andre svampe eller bakterier.
  • Velegnet til identifikation af patogene svampe fra materiale indeholdende et stort antal andre svampe eller bakterier
  • Velegnet til de reaktioner, hvor maltose er den foretrukne kulhydratkilde.
  • Giver pålidelige resultater med Microsporum audouini, Microsporum canis, Trichophytonmentagrophytes, Trichophyton flavum, Trichophyton rubrum og Candida albicans .
Ikke alle produkter er tilgængelige til salg i alle områder. Spørg venligst.
Remel™ og Oxoid™ produkter er nu en del af Thermo Scientific mærke
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Sabouraud Maltose Agar
Form Pulver
Produkttype Agar
Mængde 500 g
Udbytte Til 7,7L medium
Kun til laboratoriebrug