Få mere at vide
Thermo Scientific™ Sabouraud Liquid Medium EP/USP/JP/BP (Dehydreret)
Artikelnummer. 10299472
Mængde:
500 g
Artikelnummer. 10299472
Brand: Thermo Scientific™ CM0147B
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Udfør trygt sterilitetstestning og/eller bestem den fungistatiske aktivitet af farmaceutiske produkter med dette medium.
Udfør trygt sterilitetstest og/eller bestem den fungistatiske aktivitet af farmaceutiske produkter med Thermo Scientific™ Oxoid™ Sabouraud flydende medium (dehydreret). Mediet er mykologisk sterilitetstestmedium, der er i overensstemmelse med mediet beskrevet i USP1 til bestemmelse af fungistatisk aktivitet af farmaceutiske og kosmetiske produkter for at undgå falske sterilitetstests. Sabouraud Liquid Medium overholder også parametrene fra den harmoniserede EP/USP/JP Microbial Limit Test for de mikrobielle opregningstest og test for specificerede mikroorganismer 2,3 .
Et egnet medium til isolering af Candida albicans .
I klinisk mikrobiologi har brugen af Sabouraud Dextrose Liquid Medium vist sig at øge isolationshastigheden af Candida albicans i blodkultur 4 .
Mediet kan også anvendes til dyrkning af acidofile bakterier.
Ikke alle produkter er tilgængelige til salg i alle områder. Spørg venligst.
Remel™ og Oxoid™ produkter er nu en del af Thermo Scientific mærke.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Sabouraud flydende medium
Form Pulver
Produkttype Dehydrerede kulturmedier
Mængde 500 g
Udbytte Til 16,7L medium
Kun til laboratoriebrug