missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Thermo Scientific™ Oxoid™ Sabouraud Dextrose Agar
Klik for at se tilgængelige muligheder
Fyld vægt:
500-504 g
Format:
500 mL sirop bottle
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Beskrivelse
The media are slightly acidic, which helps to inhibit bacteria while being favorable to fungi.
- Sabouraud Dextrose Agar 10 x 500 mL: contain mycological peptone and glucose to support growth of fungi. The media are slightly acidic which helps to inhibit bacteria whilst being favourable to fungi
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Straw |
| Indhold og opbevaring | 2 to 25°C |
| Format | 500 mL sirop bottle |
| Fremstillingsoprindelse | United Kingdom |
| Produkttype | Agar |
| Fyld vægt | 500-504 g |
| Emballagetype | 10 sirop bottles with screw cap closures in a box. |
| Mængde | 10 x 500 mL |
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion