Få mere at vide
Thermo Scientific™ Oxoid™ RPF-tillæg
Artikelnummer. 10681515
Skift visning
Mængde:
10/Pk.
Pakningsstørrelse:
1000ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10681515 10/Pk. 1000ml
1 options
Artikelnummer. 10681515 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. SR0122A
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2460.00 DKK
    1819.39 DKK / 1000ml
    Spare 640.61 DKK
    26% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
De Oxoid RPF Supplement (Rabbit Plasma Fibrinogen) bruges til isolering og optælling af koagulasepositive stafylokokker fra fødevarer.
Oxoid RPF Supplement (Rabbit Plasma Fibrinogen) bruges til isolering og optælling af koagulasepositive stafylokokker fra fødevarer.
  • Brug kun sammen med Baird-Parker Agar Base, RPF, varenr. CM0961B
  • Hvert hætteglas supplerer 100 ml medium
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt RPF-tillæg
Form Frysetørret
Produkttype Mikrobiologiske medier
Mængde 10/Pk.