Få mere at vide
Thermo Scientific™ Rogosa Agar (Dehydreret)
Beskrivelse
Selektivt isoler og opregn lactobaciller fra mejeriprodukter og andre patologiske prøver med dette medium.
Selektivt isolere og opregne Lactobaciller med Thermo Scientific™ Oxoid™ Rogosa Agar (Dehydreret). Mediet har givet fremragende resultater, når det anvendes i kvantitative og kvalitative undersøgelser af lactobaciller i afføring, spyt og mundskyllemidler og i mejeriprodukter.
Rogosa Agar, en modifikation af mediet beskrevet af Rogosa et al.1 , er et selektivt medium til isolering og optælling af lactobaciller . Høj acetatkoncentration og lav pH i mediet undertrykker effektivt andre bakterier, men også mange stammer af andre mælkesyrebakterier. Ændringen af pH til 6,2 i stedet for 5,5 ændrer mediets selektivitet for hele gruppen af mælkesyrebakterier 2,3 .
Ikke alle produkter er tilgængelige til salg i alle områder. Spørg venligst.
Remel™ og Oxoid™ produkter er nu en del af Thermo Scientific mærke.
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | Rogosa Agar |
| Form | Pulver |
| Produkttype | Agar |
| Mængde | 500 g |
| Udbytte | Til 6,1L medium |