Få mere at vide
Thermo Scientific™ Oxoid™ Erstatningstørremiddel, dispenser
Artikelnummer. 10200343
Skift visning
Produkttype:
Udskiftning af tørremiddel
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Produkttype Pakningsstørrelse
10200343 Udskiftning af tørremiddel Hver
1 options
Artikelnummer. 10200343 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. ST9100
 Begrænset vare
På lager
Oprethold et miljø med lav fugtighed ved opbevaring af AST-produkter, der bruges til manuel antimikrobiel følsomhedstestning.
Oprethold et miljø med lavt fugtighed ved opbevaring af AST-produkter til manuel antimikrobiel følsomhedstestning med Thermo Scientific™ Oxoid™ Erstatningstørremiddel (dispenser).
Oxoid Replacement Desiccant passer til både Oxoid 8- og 12-positions antimikrobielle modtagelighedsdiskdispensere.
En af de simpleste og mest udbredte metoder til modtagelighedstest, diskdiffusion er ekstremt fleksibel og tilbyder et bredt udvalg af antibiotika og koncentrationer, som let kan ændres efter behov.
Diskdiffusion kategoriserer ikke kun resistente, intermediære og følsomme organismer gennem kvantitative resultater, men giver også en visuel indikation af følgende:
  • Inokulumniveau
  • Tilstedeværelse af forurening
  • Resistente mutanter
  • Beta-laktamaseaktivitet
  • Antagonisme og synergi mellem antibiotika
Ikke alle produkter er tilgængelige til salg i alle territorier. Spørg venligst.
Remel™ Og Oxoid™ produkter er nu en del af brandet Thermo Scientific , der kombinerer kraftfulde manuelle, semi-automatiserede og fuldautomatiske testprodukter samt en omfattende serie af medie- og diagnostiske produkter for at tilbyde en komplet end-to-end løsning, der hurtigt leverer de produkter, du har brug for, og de kvalitetsresultater, dit laboratorium er afhængig af.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Oxoid Erstatningstørremiddel (dispenser)
Produkttype Udskiftning af tørremiddel