Få mere at vide
Thermo Scientific™ Rappaport-Vassiliadis Enrichment Broth (Dehydrated)
Beskrivelse
Selectively enrich Salmonella spp. from food and environmental specimens with this selective medium.
Selectively enrich Salmonella spp. from food and environmental specimens with Thermo Scientific™ Oxoid™ Rappaport-Vassiliadis Enrichment Broth (Dehydrated). Rappaport-Vassiliadis Enrichment Broth selects for Salmonella species by exploiting their characteristics when compared with other Enterobacteriaceae, such as the ability to survive at relatively high osmotic pressure, multiply at relatively low pH values, be relatively more resistant to malachite green, and have relatively less demanding nutritional requirements1.
Salmonella er en gruppe af nært beslægtede stavformede, gramnegative bakterier. Salmonella lever typisk i dyr og menneskers tarme og udskilles gennem afføring. Mennesker bliver oftest inficeret gennem forurenet vand eller mad. De mest almindelige symptomer på Salmonella- infektion er diarré, feber, mavekramper og opkastning.
Brug Rappaport-Vassiliadis berigelsesbouillon til selektiv berigelse af Salmonella -arter og miljøprøver.
- Selektiv: malakitgrøn, lav pH og høj magnesiumchloridkoncentration hæmmer mange gram-positive bakterier, mens de selektivt beriger salmonella.
- Overlegen ydeevne: overlegen ydeevne i forhold til Selenite Enrichment Bouillon og Tetrathionate Bouillon til berigelse af salmonellae med undtagelse af Salmonella Typhi1 .
Rappaport-Vassiliadis (RV) Enrichment Broth svarer til den, der er beskrevet af Vassiliadis et al.3 bortset fra, at den anvendte pepton er sojapepton, som er blevet rapporteret at øge væksten af salmonellae 1,2 .
Ikke alle produkter er tilgængelige til salg i alle områder. Spørg venligst.
Remel™ og Oxoid™ produkter er nu en del af Thermo Scientific mærke.
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | Rappaport-Vassiliadis berigelsesbouillon |
| Form | Pulver |
| Produkttype | Dehydrerede kulturmedier |
| Mængde | 500 g |
| Udbytte | Til 16,7L medium |