Få mere at vide
Thermo Scientific™ Oxoid™ Oprenset agar
Artikelnummer. 10260343
Skift visning
Mængde:
500 g
Pakningsstørrelse:
500g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10260343 500 g 500g
1 options
Artikelnummer. 10260343 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. LP0028B
 Begrænset vare
På lager
Oxoid Renset agar er en usædvanlig lys og klar agar, der anbefales til elektroforeseundersøgelser, men også velegnet til mange bakteriologiske formål.
Oxoid Renset agar er en usædvanlig lys og klar agar, der anbefales til elektroforeseundersøgelser, men også velegnet til mange bakteriologiske formål.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Dehydreret; Oprenset agar
Form Pulver
Produkttype Agar
Mængde 500 g
Udbytte Til 10,3L medium
Kun til laboratoriebrug