Få mere at vide
Thermo Scientific™ Oxoid™ Proteosepeptone
Artikelnummer. 10461743
Skift visning
Mængde:
500 g
Pakningsstørrelse:
500g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10461743 500 g 500g
1 options
Artikelnummer. 10461743 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. LP0085B
 Begrænset vare
På lager
Oxoid Proteosepeptone er en specialpepton, der indeholder proteoser som defineret i .USP
Thermo Scientific™ Oxoid Proteosepeptone er en specialpepton, der indeholder proteoser som defineret i .USP
Særligt velegnet til brug i toksinproduktion og fermenteringsapplikationer eller i kulturmedier for bakterier med brede ernæringsbehov.
  • Særligt velegnet til brug i toksinproduktion og i dyrkningsmedier til bakterier med vidtgående ernæringsbehov
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance Industriel reference: USP .
Indhold og opbevaring Dehydreret pulver, opbevaring af omgivende og tørt
Form Dehydreret pulver
Produkttype Pepton
Til brug med (applikation) Kulturmedier eller fermenteringsprocesser
Mængde 500 g
Protein Source Svinekød / Oksekød / Soja
Til forskningsbrug eller videreproduktion. Ikke til diagnostisk brug eller direkte brug på mennesker eller dyr.