Få mere at vide
Thermo Scientific™ Oxoid™ Prepared Yeast Extract Agar Bottled Media, 498-502 g, 500 mL sirop bottle, 10 bottles
Artikelnummer. 11923782
Skift visning
Fyld vægt:
100,0 til 101,5 g
250 to 254 g
498 to 502 g
Format:
125 mL sirop bottle
300 mL Sirop Bottle
500 mL Sirop Bottle
Pakningsstørrelse:
1000ml
Pakke med 10
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Fyld vægt Format unitSize
11923782 100,0 til 101,5 g 125 mL sirop bottle 1000ml
15321292 250 to 254 g 300 mL Sirop Bottle Pakke med 10
11932622 498 to 502 g 500 mL Sirop Bottle -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11923782 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. BO0635M
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Edge
Enumerate microorganisms in potable and freshwater samples with this agar.
Yeast Extract Agar is used for the enumeration of microorganisms in potable and freshwater samples.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Strå
Indhold og opbevaring 2 to 25°C
Format 125 mL sirop bottle
Fremstillingsoprindelse United Kingdom
Produkttype Agar
Fyld vægt 100,0 til 101,5 g
Formulering gærekstrakt (3,0 g/l); Pepton (5 g/l); Agar (15 g/L)
Emballagetype Sirop flasker med skruelåg lukning
Mængde 10 x 100 mL