Få mere at vide
Thermo Scientific™ Oxoid™ Forberedt MacConkey Bouillon på flaske
:
Volumen: 100 ml
Beskrivelse
Oxoid™ Forberedt MacConkey Bouillon-flaskemedie, 100 ml, indeholdende neutral rød til påvisning af coliforme organismer i vand- og mælkeundersøgelse.
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Mikrobiologiske medier |