Få mere at vide
Thermo Scientific™ Oxoid™ Forberedt strålende grøn galdebouillon D/T flaskemedium
Artikelnummer. 13255799
Skift visning
Fyld vægt:
9,5 til 10,5 g
Format:
Hældt rør
Pakningsstørrelse:
Pakke med 50
Artikelnummer. Fyld vægt Format Pakningsstørrelse
13255799 9,5 til 10,5 g Hældt rør Pakke med 50
1 options
Artikelnummer. 13255799 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. TV5009E
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    707.00 DKK
    325.65 DKK / Pakke med 50
    Spare 381.35 DKK
    53% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
En selektiv bouillon til påvisning af koliforme former i vand og andre prøver.
Til påvisning af koliforme stoffer i vand og andre prøver.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Farve Mintgrøn, gennemsigtig
Indhold og opbevaring 2 °C til 25 °C
Format Hældt rør
Fremstillingsoprindelse Tyskland
Produkttype Mikrobiologiske medier
Fyld vægt 9,5 til 10,5 g
Emballagetype 50 rør/kasse
Mængde 50/Pk.