Learn More
Thermo Scientific™ Kartoffel Dextrose Agar (EP/USP/JP/BP) (Dehydreret)
Description
Isoler og opregn gær og skimmelsvampe fra mejeri- og fødevareprodukter 1 og klargør Aspergillus niger til de harmoniserede mikrobielle grænsetest fra international farmakopé 2,3,4 med Thermo Scientific™ Oxoid™ Kartoffel Dextrose Agar (Dehydreret). Dette medium er velegnet til påvisning og tælling af varmebestandige skimmelsvampe i termisk forarbejdede frugter og frugtprodukter 5 .
Pigmentproduktion er en kritisk del af identifikation af svampen. Den agar, der anvendes i mediet, er omhyggeligt screenet for at sikre korrekt pigmentproduktion af svampe såsom Fusaria spp.
Brug kartoffeldextroseagar til påvisning og optælling af gær og skimmelsvampe i fødevarer.
- Velegnet til påvisning af varmebestandige skimmelsvampe i termisk forarbejdede frugter og frugtprodukter.
- Egnet medium til fremstilling af Aspergillus niger
- Overholder EP/USP/JP Microbial Limit Test standarder 2,3,4
Ikke alle produkter er tilgængelige til salg i alle områder. Spørg venligst.
Remel™ og Oxoid™ produkter er nu en del af Thermo Scientific mærke.
Specifications
Specifications
| Certificeringer/compliance | Industriel reference: FDA. |
| Oversigt | Kartoffel Dextrose Agar |
| Form | Pulver |
| Produkttype | Agar |
| Mængde | 500 g |
| Udbytte | Til 12,8L medium |
Kun til laboratoriebrug