Få mere at vide
Thermo Scientific™ Oxoid™ Kaliumtellurit
Artikelnummer. 13275459
Skift visning
Mængde:
10 x 2 mL
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
13275459 10 x 2 mL Pakke med 10
1 options
Artikelnummer. 13275459 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. SR0030J
Pålidelige løsninger til landbrugstest
Brug rabatkode 28024
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Oxoid Kaliumtellurit (3,5%) er en opløsning til tilsætning til dyrkningsmedier.
Oxoid Kaliumtellurit (3,5%) er en opløsning til tilsætning til dyrkningsmedier.
Bestillingsoplysninger:
Leveres 2mL/hætteglas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Kaliumtellurit
Form Væske
Produkttype Mikrobiologiske medier
Mængde 10 x 2 mL
Udbytte Udbytte vil være afhængig af formulering; følg retningslinjerne for dit specifikke produkt.