Få mere at vide
Thermo Scientific™ Oxoid™ Fosfatbuffrede saltvandstabletter
Artikelnummer. 10209252
Skift visning
Mængde:
Hver
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10209252 Hver Pakke med 100
1 options
Artikelnummer. 10209252 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. BR0014G
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    717.00 DKK
    424.93 DKK / Pakke med 100
    Spare 292.07 DKK
    40% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Oxoid Fosfatbuffrede saltvandstabletter (Dulbecco A) bruges til fremstilling af balanceret saltopløsning uden calcium og magnesium.
Oxoid Fosfatbuffrede saltvandstabletter (Dulbecco A) bruges til fremstilling af balanceret saltopløsning uden calcium og magnesium.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Fosfatbuffrede saltvandstabletter
Form Tablet
Produkttype Medietillæg
Mængde Hver
Udbytte Hver flig til 100 ml
Kun til laboratoriebrug