Få mere at vide
Thermo Scientific™ Oxoid™ Perfringens TSC Supplement
Artikelnummer. 11414169
Skift visning
Mængde:
10/Pk.
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11414169 10/Pk. Pakke med 10
1 options
Artikelnummer. 11414169 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. SR0088E
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3085.06 DKK
    2095.77 DKK / Pakke med 10
    Spare 989.29 DKK
    32% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Oxoid Perfringens TSC Supplement (D-cycloserine 200mg/hætteglas) bruges til genvinding af Clostridium perfringens .
Oxoid Perfringens TSC Supplement (D-cycloserine 200mg/hætteglas) bruges til genvinding af Clostridium perfringens .
  • Tilføj til DCLS Agar, delnr. CM0393B, eller Perfringens Agar Base, TSC, delnr. CM0587B
  • Hvert hætteglas supplerer 500 ml medium
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Perfringens TSC Supplement
Form Frysetørret
Produkttype Mikrobiologiske medier
Mængde 10/Pk.
Udbytte Hvert hætteglas til 500mL medium
Arter Perfringens