Få mere at vide
Thermo Scientific™ Perfringens TSC Agar Base (Dehydreret)
Beskrivelse
Selektivt isolere og formodentlig identificere Clostridium perfringens i fødevareprøver med dette basale medium.
Selektivt isolere og formodentlig identificere Clostridium perfringens i fødevareprøver med Thermo Scientific™ Oxoid™ Perfringens TSC Agar Base (Dehydreret). Mediet kan enten bruges alene eller sammen med selektive midler til fremstilling af Tryptose Sulphite (TS) agar, Tryptose Sulphite Cycloserine (TSC) 1 agar eller Shahadi Ferguson Perfringens (SPF) 2 agar til den formodede identifikation og optælling af Clostridium perfringens .
Kødpepton, sojapepton og gærekstrakter giver essentielle næringsstoffer og vitaminer til udviklingen af clostridia. Natriummetabisulfit og ferriammoniumcitrat fungerer som en indikator for sulfidreduktion, angivet med sortfarvede kolonier.
Nogle stammer af Clostridium perfringens kan producere en uigennemsigtig zone omkring kolonien på grund af lecithinase-aktivitet, men dette anses ikke for at være universelt for alle Clostridium perfringens -stammer efter inkubation natten over 3 , og både sorte, lecithinase-positive og sorte, lecithinase-negative kolonier bør betragtes som præsumptive TSC-testning og bekræftende Clostridium- testning.
Ikke alle produkter er tilgængelige til salg i alle områder. Spørg venligst.
Remel™ og Oxoid™ produkter er nu en del af Thermo Scientific mærke.
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | Perfringens Agar Base (TSC/SFP) |
| Form | Pulver |
| Produkttype | Agar |
| Mængde | 500 g |
| Udbytte | Til 10,9L medium |
Kun til laboratoriebrug