Få mere at vide
Thermo Scientific™ Peptonvand (dehydreret)
Artikelnummer. 10576913
Skift visning
Oversigt:
Pepton vand
Pakningsstørrelse:
500g
Artikelnummer. Oversigt unitSize
10576913 Pepton vand 500g
1 options
Artikelnummer. 10576913 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. CM0009B
Pålidelige løsninger til landbrugstest
Brug rabatkode 28024
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Dyrk en bred vifte af mikroorganismer med dette basale medium.
Dyrk en bred vifte af mikroorganismer med Thermo Scientific™ Oxoid™ Peptonvand (Dehydreret). Dette basale medium bruges som vækstmedium eller som basis for kulhydratfermenteringsmedier. En ren kultur i Peptone Water er et praktisk inokulum til en række fermenteringsrør eller andre diagnostiske medier.
Peptone Water anbefales til at studere en organismes evne til at fermentere et specifikt kulhydrat, hvilket hjælper med differentieringen af slægter og arter. Peptone Water, justeret til pH 8,4, er velegnet til dyrkning og berigelse af Vibrio cholerae fra inficeret materiale.
Peptonvand kan modificeres til brug i kulhydratfermenteringstests ved tilsætning af Andrades ’indikator.
Ikke alle produkter er tilgængelige til salg i alle områder. Spørg venligst.
Remel™ og Oxoid™ produkter er nu en del af Thermo Scientific mærke.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Pepton vand
Form Pulver
Produkttype Forberigelsesmedium
Mængde 500 g
Udbytte Til 33,3L medium
Kun til laboratoriebrug