Få mere at vide
Thermo Scientific™ Oxoid™ Peptone P
Artikelnummer. 18846956
Skift visning
Mængde:
500 g
Artikelnummer. Mængde
18846956 500 g
1 options
Artikelnummer. 18846956 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. LP0149B
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1851.08 DKK
    977.47 DKK / 500g
    Spare 873.61 DKK
    47% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Thermo Scientific™ Oxoid Peptone P er en peptisk fordøjelse, som overholder specifikationen USP .
Thermo Scientific™ Oxoid Peptone P er en peptisk fordøjelse, som opfylder specifikationen USP for peptiske fordøjelsnedbrydninger af animalsk væv.
Det høje svovlindhold gør den ideel til brug i kulturmedier.
  • The high sulphur content makes it ideal for use in culture media
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Dehydrated Powder, Ambient & Dry Storage
Form Dehydrated Powder
Produkttype Peptone
Til brug med (applikation) Culture media
Mængde 500 g
Protein Source Pork
Til forskningsbrug eller videreproduktion. Ikke til diagnostisk brug eller direkte brug på mennesker eller dyr.