Få mere at vide
Thermo Scientific™ Oxoid™ Peptone mykologisk
Artikelnummer. 10630195
Skift visning
Mængde:
500 g
Pakningsstørrelse:
500g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10630195 500 g 500g
1 options
Artikelnummer. 10630195 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. LP0040B
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2984.11 DKK
    2780.21 DKK / 500g
    Spare 203.90 DKK
    6% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Oxoid Peptone Mykologisk er en mykologisk peptone udviklet til isolering af patogene og ikke-patogene svampe.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Pepton mykologisk
Form Pulver
Produkttype Pepton
Mængde 500 g