Få mere at vide
Thermo Scientific™ Oxoid™ Pepton Bakteriologisk Neutraliseret
Artikelnummer. 10188862
Mængde:
500 g
Pakningsstørrelse:
500g
Artikelnummer. 10188862
Brand: Thermo Scientific™ LP0034B
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Oxoid Peptone Bacteriological Neutralized er den neutraliserede form af Peptone Bacteriological.
Oxoid Peptone Bacteriological Neutralized er den neutraliserede form af Peptone Bacteriological.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Pepton Bakteriologisk Neutraliseret
Form Pulver
Produkttype Pepton
Mængde 500 g