Få mere at vide
Thermo Scientific™ Oxoid™ Pepton Bakteriologisk
Artikelnummer. p-4522367
Mængde:
500 g
5 kg
Pakningsstørrelse:
500g
5kg
Artikelnummer. 10404013
Brand: Thermo Scientific™ LP0037B
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
De Oxoid Peptone Bacteriological er til brug, når der kræves en bakteriologisk pepton af høj kvalitet.
De Oxoid Peptone Bacteriological er til brug, når der kræves en bakteriologisk pepton af høj kvalitet.
En nærende pepton til alle formål, specielt forberedt til brug med andre raffinerede kulturmedieingredienser
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Dehydrated Powder, Ambient & Dry Storage
Form Pulver
Produkttype Pepton
Til brug med (applikation) Culture media or fermentation processes
Mængde 500 g
Protein Source Beef
For Research Use or Further Manufacturing. Not for diagnostic use or direct administration into humans or animals.