Få mere at vide
Thermo Scientific™ Oxoid™ Pepton Bakteriologisk
Artikelnummer. 10404013
Skift visning
Mængde:
500 g
5 kg
25 kg
Pakningsstørrelse:
500g
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10404013 500 g 500g
12651555 25 kg -
10321923 5 kg 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10404013 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. LP0037B
 Begrænset vare
På lager
Oxoid Peptone Bacteriological er en allround pepton, der er specielt fremstillet til brug i fermenteringsapplikationer.
Thermo Scientific™ Oxoid Peptone Bakteriologisk og dens neutraliserede form er meget næringsrige, alsidige peptoner fremstillet ved enzymatisk fordøjelse af udvalgte animalske proteinkilder. De er specielt forberedt til at være kompatible med andre raffinerede kulturmedier eller fermenteringsingredienser.
Kombinationen af pankreatin- og papainenzymsystemer sikrer, at disse bakteriologiske peptoner indeholder et bredt spektrum af polypeptider, hvilket afspejles i deres brede molekylære profiler.  
Den neutraliserede form udviklede sig fra originalen for at imødekomme de situationer, hvor en lidt højere pH er nødvendig. Begge, når de genopbygges, giver en løsning fri for tåge, skyer eller nedbør.
En nærende pepton til alle formål, specielt forberedt til brug med andre raffinerede kulturmedieingredienser
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Dehydreret pulver, opbevaring af omgivende og tørt
Form Dehydreret pulver
Produkttype Pepton
Til brug med (applikation) Kulturmedier eller fermenteringsprocesser
Mængde 500 g
Protein Source Oksekød
Til forskningsbrug eller videreproduktion. Ikke til diagnostisk brug eller direkte brug på mennesker eller dyr.