Få mere at vide
Thermo Scientific™ Oxoid™ Pepton Bakteriologisk
Beskrivelse
Thermo Scientific™ Oxoid Peptone Bakteriologisk og dens neutraliserede form er meget næringsrige, alsidige peptoner fremstillet ved enzymatisk fordøjelse af udvalgte animalske proteinkilder. De er specielt forberedt til at være kompatible med andre raffinerede kulturmedier eller fermenteringsingredienser.
Kombinationen af pankreatin- og papainenzymsystemer sikrer, at disse bakteriologiske peptoner indeholder et bredt spektrum af polypeptider, hvilket afspejles i deres brede molekylære profiler.
Den neutraliserede form udviklede sig fra originalen for at imødekomme de situationer, hvor en lidt højere pH er nødvendig. Begge, når de genopbygges, giver en løsning fri for tåge, skyer eller nedbør.
Thermo Scientific™ Oxoid Peptone Bakteriologisk og dens neutraliserede form er meget næringsrige, alsidige peptoner fremstillet ved enzymatisk fordøjelse af udvalgte animalske proteinkilder. Produkterne er ideelle til brug i kulturmedier eller fermenteringsapplikationer.
De er specielt forberedt til at være kompatible med andre raffinerede kulturmedier eller fermenteringsingredienser.
Kombinationen af pankreatin- og papainenzymsystemer sikrer, at disse bakteriologiske peptoner indeholder et bredt spektrum af polypeptider, hvilket afspejles i deres brede molekylære profiler.
Den neutraliserede form udviklede sig fra originalen for at imødekomme de situationer, hvor en lidt højere pH er nødvendig. Begge, når de genskabes, giver de en løsning fri for tåge, uklarhed eller nedbør.
Med over 100 års erfaring inden for produktion af kulturmedier, fra råmaterialer til slutprodukt, tilbyder vi ekspertise, kvalitetssikring og skala for at sikre succesfuld produktion af mikrobielle vacciner.
Vores Thermo Scientific Oxoid peptoner fås både som animalske og dyre-oprindelsesfrie versioner og tilbyder et udvalg af AN/TN-forhold, der passer til de specifikke behov i din proces.
Understøtter kvalitetsmediedesign:
- Balanceret næringsstofsammensætning
- Batch-til-batch konsistens, fås i størrelser fra 500 g op til 25 kg og i enkeltportionsstørrelser op til 2,5 T
- Meget opløseligt
- BSE og mycoplasma fri
Egnethed til flere metoder:
- Batchkultur
- Fodret batch-kultur
- Kontinuerlig kultur
- Cellekultur
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | Dehydreret pulver, opbevaring af omgivende og tørt |
| Form | Dehydreret pulver |
| Produkttype | Peptone |
| Til brug med (applikation) | Kulturmedier eller fermenteringsprocesser |
| Mængde | 5 kg |
| Protein Source | Oksekød |
Til forskningsbrug eller videreproduktion. Ikke til diagnostisk brug eller direkte brug på mennesker eller dyr.