Få mere at vide
Thermo Scientific™ Oxoid™ Penicillin G antimikrobielle følsomhedsskiver
Bestem følsomheden af mikroorganismer ved hjælp af manuelle AST-metoder og et komplet udvalg af højkvalitets, brugervenlige antimikrobielle følsomhedstestskiver.
199.95 DKK - 362.00 DKK
Tekniske data
Antimikrobielle midler Penicillin G
Oversigt Oxoid Penicillin G antimikrobielle følsomhedsskiver
Antibiotikum kode P
Produkttype Antimikrobielle følsomhedsskiver
Test Type Antimikrobiel modtagelighed
Se flere specifikationer
Produkter 5
Artikelnummer Brand Koncentration Pris Antal & tilgængelighed  
Artikelnummer Brand Koncentration Pris Antal & tilgængelighed  
12761760
Dokumentvisning Kampagnedetaljer
Thermo Scientific™
CT0152B
1 enhed
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
230.00 DKK
226.05 DKK / Pakke med 250
Spare 3.95 DKK
1% Slukket
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
11904032
Dokumentvisning Kampagnedetaljer
Thermo Scientific™
CT0124B
5 enheder
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
219.00 DKK
199.95 DKK / Pakke med 250
Spare 19.05 DKK
8% Slukket
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
11994022
Dokumentvisning
Thermo Scientific™
CT0088B
2 enheder
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
219.00 DKK
209.94 DKK / Pakke med 250
Spare 9.06 DKK
4% Slukket
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
10340953
Dokumentvisning Kampagnedetaljer
Thermo Scientific™
CT0043B
10U
362.00 DKK
Pakke med 250
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
11934002
Dokumentvisning
Thermo Scientific™
CT0042B
1,5 enheder
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
284.00 DKK
226.06 DKK / Pakke med 250
Spare 57.94 DKK
20% Slukket
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Beskrivelse
Beskrivelse
Bestem manuelt mikroorganismers følsomhed for antibiotika ved hjælp af antimikrobielle følsomhedstestmetoder (AST) i forbindelse med pålidelige, brugervenlige Thermo Scientific™ Oxoid™ Penicillin G antimikrobielle følsomhedsskiver.
Brugervenlighed leveres af brudsikre fjederbelastede patroner, letlæselige etiketter og indikatorer for slutningen af patronen.
Diskdiffusion kategoriserer ikke kun resistente, mellemliggende og følsomme organismer gennem kvantitative resultater, men giver også en visuel indikation af følgende:
  • Inokulum niveau
  • Tilstedeværelse af forurening
  • Resistente mutanter
  • Beta-lactamase aktivitet
  • Antagonisme og synergi mellem antibiotika
Hver patron er individuelt forseglet med et tørremiddel for at opretholde et fugtniveau på< 2 %, hvilket sikrer langsigtet stabilitet.
Ikke alle produkter er tilgængelige til salg i alle områder. Spørg venligst.
Remel™ og Oxoid™ produkter er nu en del af Thermo Scientific mærke, der kombinerer kraftfulde manuelle, semi-automatiserede og fuldautomatiske testprodukter og en omfattende linje af medier og diagnostiske produkter for at tilbyde en komplet, end-to-end-løsning til hurtigt at levere de produkter, du har brug for, og de kvalitetsresultater, dit laboratorium afhænger af.
Tekniske data
Tekniske data
Penicillin G
P
Antimikrobiel modtagelighed
50 diske/patron
Oxoid Penicillin G antimikrobielle følsomhedsskiver
Antimikrobielle følsomhedsskiver
5 Patroner/Pk.
50 diske/patron
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Produktcertifikater
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Thermo Scientific™ Oxoid™ Penicillin G antimikrobielle følsomhedsskiver