Få mere at vide
Thermo Scientific™ Oxoid™ PALCAM selektivt supplement
Oversigt:
PALCAM selektivt supplement
Beskrivelse
Oxoid PALCAM selektivt supplement bruges til påvisning af Listeria monocytogenes .
Tilføj til PALCAM Agar Base, Part No. CM0877B
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | PALCAM selektivt supplement |
| Form | Frysetørret |
| Produkttype | Selektivt tillæg |
| Mængde | 10/Pk. |
| Udbytte | Hvert hætteglas til 500mL medium |