Få mere at vide
Thermo Scientific™ Oxoid™ ONPG disk
Artikelnummer. 10168102
Skift visning
Mængde:
50 skiver
Pakningsstørrelse:
Pakke med 50
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10168102 50 skiver Pakke med 50
1 options
Artikelnummer. 10168102 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. DD0013T
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-12-2026
Thermo Scientific™ Oxoid ONPG Disc bruges til hurtig påvisning af beta-galactosidase aktivitet.
Thermo Scientific™ Oxoid ONPG Disc bruges til hurtig påvisning af beta-galactosidase aktivitet.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring 2 °C til 8 °C
Format Disk
Type ONPG disk
Inkluderer ONPG disk
Mængde 50 skiver