Få mere at vide
Thermo Scientific™ Biokemisk identifikationssystem (O.B.I.S. ) PYR
Artikelnummer. 11483969
Skift visning
Mængde:
60 test/sæt
Pakningsstørrelse:
60 tests
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11483969 60 test/sæt 60 tests
1 options
Artikelnummer. 11483969 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. ID0580M
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Hurtigt bestemme PYRase aktivitet er streptokokker og Citrobacter spp. med dette biokemiske identifikationssystem.
Hurtigt bestemme PYRase aktivitet er streptokokker og Citrobacter spp. med Thermo Scientific™ Oxoid™ Biokemisk identifikationssystem (O.B.I.S. ) PYR. Denne hurtige kolorimetriske test leverer enkle og hurtige resultater til bestemmelse af PYRase-aktivitet i streptokokker og Citrobacter spp, og tilbyder et hurtigt diagnostisk alternativ til tidskrævende dyrkningsmetoder. Derudover kan den samme enzymatiske aktivitet anvendes til at hjælpe med differentiering af Salmonella spp. fra Citrobacter spp og andre Enterobacteriaceae 1,2 .
Bruge O.B.I.S. PYR som et hurtigt diagnostisk alternativ til tidskrævende dyrkningsmetoder.
  • Enkel —nem at implementere
  • Hurtige —resultater i 6 minutters testning af mistænkte kolonier
  • Ikke-kræftfremkaldende substrater
De O.B.I.S. - PYR-testen bruger testkort imprægneret med L-pyroglutaminsyre 7-amino-4-methyl-coumarin (7AMC) og dimethylaminocinnamaldehyd til påvisning af PYRase-aktivitet. Enzymatisk hydrolyse af dette substrat af enterokokker, gruppe A streptokokker og Citrobacter spp. producerer en lilla farve efter tilføjelsen af Developing Solution 3 .
Vi har udviklet et nyt system til PYRase-testning 4 ved hjælp af et ikke-kræftfremkaldende substrat som reaktion på sundhedsproblemer forbundet med brugen afβ -naphthylamide (et potent kræftfremkaldende stof) 5 . PYRase-området på O.B.I.S. PYR-testen er imprægneret med L-pyroglutaminsyre 7-amino-4-methylcoumarin (7AMC) 4 . Dimethylaminocinnamaldehyd bruges som et farveudviklingsreagens. Den enzymatiske hydrolyse af substratet frembringer en lilla farve ved tilsætning af O.B.I.S. PYR Developing Solution 4 .
Ikke alle produkter er tilgængelige til salg i alle områder. Spørg venligst.
Remel™ og Oxoid™ produkter er nu en del af Thermo Scientific mærke.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring 2 °C til 8 °C
Oversigt O.B.I.S. PYR
Detekterbare analytter PYRase aktivitet
Inkluderer Testkort, udviklingsløsning, bufferløsning
Mængde 60 test/sæt