Få mere at vide
Thermo Scientific™ Biokemisk identifikationssystem (O.B.I.S. ) Mono
Artikelnummer. 11493969
Skift visning
Mængde:
60 test/sæt
Pakningsstørrelse:
60 tests
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11493969 60 test/sæt 60 tests
1 options
Artikelnummer. 11493969 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. ID0600M
 Begrænset vare
På lager
Adskil hurtigt Listeria monocytogenes fra andre Listeria -arter med dette biokemiske identifikationssystem.
Hurtigt differentiere Listeria monocytogenes fra andre Listeria arter med Thermo Scientific™ Oxoid™ Biokemisk identifikationssystem (O.B.I.S. ) mono. Denne hurtige kolorimetriske test giver enkle og hurtige resultater til bestemmelse af D-alanylaminopeptidase (DALAase). Det er designet til differentiering af formodede Listeria -arter, der er blevet isoleret fra selektive medier og udpladet på et sekundært medium til yderligere biokemisk testning.
Identifikation af Listeria monocytogenes er afhængig af manglen på enzymet D-alanylaminopeptidase. 1,2,3
Listeria monocytogenes er den mest almindelige patogene Listeria spp. og har vist sig at være sygdomsfremkaldende for både mennesker og dyr.
Bruge O.B.I.S. mono for hurtigt at differentiere Listeria monocytogenes fra andre Listeria spp., hvilket reducerer behovet for en fuldstændig biokemisk identifikation af mistænkte kolonier.
  • Enkel —nem at implementere
  • Hurtige —resultater i 6 minutters testning af mistænkte kolonier
  • Ikke-kræftfremkaldende substrat
Vi har udviklet et nyt system til aminopeptidasetest 4 ved hjælp af et ikke-kræftfremkaldende substrat som reaktion på sundhedsproblemer forbundet med aminosyrekonjugater afß naphthylamin 5,6, da disse er potente kræftfremkaldende stoffer.
Ikke alle produkter er tilgængelige til salg i alle områder. Spørg venligst.
Remel™ og Oxoid™ produkter er nu en del af Thermo Scientific mærke.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Detekterbare analytter L. monocytogenes
Mængde 60 test/sæt